Stampa…
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98%
Attenzione
H32530.22EA 171 EUR
H32530.22
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98%
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Formula: C₁₃H₈FNO
Peso molecolare: 213,21 g/mol
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01815090
CAS Number: 215589-24-5