Stampa…
Isopropyldiphenylphosphine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27565.03EA 72.1 EUR
H27565.03 H27565.06
Isopropyldiphenylphosphine ≥99%
Isopropyldiphenylphosphine
Formula: C₁₅H₁₇P
Peso molecolare: 228,27 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 38…41 °C
Densità: 0,861
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015028
CAS Number: 6372-40-3
EINECS: 228-902-1