Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₁₄H₁₅P
Peso molecolare: 214,24 g/mol
Punto di ebollizione: 130…132 °C (1 mmHg)
Densità: 1,048
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015170
CAS Number: 607-01-2
UN: 3278
ADR: 6.1,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 g A18292.09
Codice articolo fornitore: A18292.09
Codice articolo locale: ALFAA18292.09
50 g A18292.18
Codice articolo fornitore: A18292.18
Codice articolo locale: ALFAA18292.18
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 214.25
CAS No. 607-01-2
Purezza 98%
Odore/Profumo Stench
Punto di ebollizione 130-132°/1mm
Formula molecolare CH3CH2P(C6H5)2
N. MDL MFCD00015170
N. ONU 3278
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità