Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
3-Isopropoxypropylamine ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19
Punto di ebollizione: 149…151 °C
Densità: 0,840
Flash Pt: 42 °C (108 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008220
CAS Number: 2906-12-9
EINECS: 220-816-2
ADR: 3,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
bottiglia in vetro 250 ml B23748.AK
Codice articolo fornitore: B23748.AK
Codice articolo locale: ALFAB23748.AK
bottiglia in vetro 50 ml B23748.AD
Codice articolo fornitore: B23748.AD
Codice articolo locale: ALFAB23748.AD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 117.19
CAS No. 2906-12-9
Purezza 98+%
Indice di rifrazione 1.4195
Punto di infiammabilità 42°(108°F)
Punto di ebollizione 149-151°
Formula molecolare (CH3)2CHO(CH2)3NH2
N. MDL MFCD00008220
N. ONU 2733
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità