Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
B21114.30EA
691
EUR
B21114.30
B21114.18
B21114.09
Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Ethyl-α-bromophenylacetate
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Peso molecolare: 243,10 g/mol Punto di ebollizione: 164 °C (30 mmHg) Densità: 1,389 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013536 CAS Number: 2882-19-1 EINECS: 220-735-2 UN: 3265 ADR: 8,III |