Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Crisene-D12 200 µg/ml (98% D)
Fornitore: LGC Standards
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Crisene-D12 200 µg/ml (98% D) 1,2 ml PROOCILDLM-261-1.2
Codice articolo fornitore: CILDLM-261-1.2
Codice articolo locale: PROOCILDLM-261-1.2
Specifiche
Descrizione Chrysene-[D12]
CAS No. 1719-03-5
Formula C₁₈D₁₂
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità