Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Zirconium carbide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 200 ppm Hf)
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: CZr
Peso molecolare: 103,235 g/mol
Punto di fusione: 3540 °C
Densità: 6,73
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049640
CAS Number: 12070-14-3
EINECS: 235-125-1
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
250 g 35808.30
Codice articolo fornitore: 35808.30
Codice articolo locale: ALFA35808.30
50 g 35808.18
Codice articolo fornitore: 35808.18
Codice articolo locale: ALFA35808.18
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Densità 6.73
Punto di fusione 3540°
Peso formula 103.23
CAS No. 12070-14-3
Purezza 99.5%
Forma fisica -325 Mesh Powder
Odore/Profumo Odourless
Formula molecolare ZrC
N. MDL MFCD00049640
N. ONU 3178
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità