Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Zirconio 1.000 mg/l Zr in dil. acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) Standard monoelemento per ICP
Fornitore: ACSD
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Componenti Simbolo Concentrazione Matrice Conf Codice catalogo VWR Quantità
Zirconio Zr 1000 mg/l Nitric acid dil. 100 ml ACSDC070.2N05FP.L1
Codice articolo fornitore: C070.2N05FP.L1
Codice articolo locale: ACSDC070.2N05FP.L1
Zirconio Zr 1000 mg/l Nitric acid dil. 250 ml ACSDC070.2N05FPL25
Codice articolo fornitore: C070.2N05FPL25
Codice articolo locale: ACSDC070.2N05FPL25
Zirconio Zr 1000 mg/l Nitric acid dil. 500 ml ACSDC070.2N05FP.L5
Codice articolo fornitore: C070.2N05FP.L5
Codice articolo locale: ACSDC070.2N05FP.L5
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità