Stampa…
2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
44755.03EA 241 EUR
44755.03 44755.01
2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
2-Fluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₄FNO₂
Peso molecolare: 141,10 g/mol
Punto di fusione: 195…497 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02181194
CAS Number: 402-65-3