Stampa…
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥97%
Attenzione
H33463.03EA 68.02 EUR
H33463.03
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Peso molecolare: 159,09 g/mol
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09031174
CAS Number: 851386-31-7