Stampa…
Triethylphosphine oxide
Attenzione
30391.03EA 87.4 EUR
30391.03 30391.06
Triethylphosphine oxide
Triethylphosphine oxide
Formula: C₆H₁₅OP
Peso molecolare: 134,16 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013914
CAS Number: 597-50-2