Stampa…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32534.03EA 107 EUR
H32534.03
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631591
CAS Number: 120985-64-0