Stampa…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Attenzione
H33361.03EA 53.4 EUR
H33361.03 H33361.06
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Peso molecolare: 238,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201034
CAS Number: 1373920-90-1