Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
N,N-Diisopropylethylenediamine ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₈H₂₀N₂
Peso molecolare: 144,26
Punto di ebollizione: 170 °C
Densità: 0,828
Flash Pt: 54 °C (129 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015015
CAS Number: 121-05-1
EINECS: 204-447-4
ADR: 3,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 50 g L04765.18
Codice articolo fornitore: L04765.18
Codice articolo locale: ALFAL04765.18
Bottiglia di vetro 10 g L04765.09
Codice articolo fornitore: L04765.09
Codice articolo locale: ALFAL04765.09
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 144.26
CAS No. 121-05-1
Purezza 97%
Indice di rifrazione 1.4420
Punto di infiammabilità 54°(129°F)
Punto di ebollizione 170°
Formula molecolare C8H20N2
N. MDL MFCD00015015
N. ONU 2733
Riferimento Beilstein 1734800
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità