Stampa…
N,N'-Diisopropylethylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A17114.22EA 378 EUR
A17114.22 A17114.14
N,N'-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N'-Diisopropylethylenediamine
Formula: C₈H₂₀N₂
Peso molecolare: 144,26 g/mol
Punto di ebollizione: 169…171 °C
Densità: 0,798
Flash Pt: 51 °C (123 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008864
CAS Number: 4013-94-9
EINECS: 223-666-6
ADR: 3,III