4-Amino-3,5-difluorophenol 98%
|
Attenzione
|
H32493.03EA
141
EUR
H32493.03
H32493.MD
4-Amino-3,5-difluorophenol 98%
4-Amino-3,5-difluorophenol
Formula:
C₆H₅F₂NO Peso molecolare: 145,11 g/mol Punto di fusione: 147…150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094491 CAS Number: 135086-76-9 |