Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Synonyms: 3-[2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acidBenzenepropanoic acid, 2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)-
Formula: C₁₀H₈F₄O₃
Peso molecolare: 252,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652497
CAS Number: 1240257-16-2
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H34201.03
Codice articolo fornitore: H34201.03
Codice articolo locale: ALFAH34201.03
250 mg H34201.MD
Codice articolo fornitore: H34201.MD
Codice articolo locale: ALFAH34201.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità