Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Pericolo
H33944.06EA 276 EUR
H33944.06 H33944.03
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄NO
Peso molecolare: 205,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18783224
CAS Number: 1352999-93-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III