Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile 95%, JRD
Pericolo
H31695.MDEA 38.9 EUR
H31695.MD H31695.03
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile 95%, JRD
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Peso molecolare: 187,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832329
CAS Number: 1017778-48-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III