Stampa…
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid ≥97%
Attenzione
H33230.03EA 26.42 EUR
H33230.03
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid ≥97%
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₅
Peso molecolare: 240,26 g/mol
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002773
CAS Number: 33130-04-0
EINECS: 251-389-0