Stampa…
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Attenzione
H34405.03EA 33.18 EUR
H34405.03 H34405.09
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₄
Peso molecolare: 210,23 g/mol
Punto di fusione: 56…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00598205
CAS Number: 22174-29-4