Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Di-n-octyl phthalate 5,000 µg/ml in methanol
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Di-n-octyl phthalate 5,000 µg/ml in methanol 1 PROOU-EPA-1117
Codice articolo fornitore: U-EPA-1117
Codice articolo locale: PROOU-EPA-1117
Specifiche
Descrizione Di-n-octyl phthalate
CAS No. 117-84-0
Formula C₂₄H₃₈O₄
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità