Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
6-Chloro-2,3-difluoroanisole ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₇H₅ClF₂O
Peso molecolare: 178,57
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1373921-04-0
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H34357.03
Codice articolo fornitore: H34357.03
Codice articolo locale: ALFAH34357.03
5 g H34357.06
Codice articolo fornitore: H34357.06
Codice articolo locale: ALFAH34357.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità