Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
Attenzione
H31682.09EA 158.08 EUR
H31682.09 H31682.03
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O
Peso molecolare: 255,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059527
CAS Number: 400-72-6