Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
n-Esadecano-D34 (98% D)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Pericolo
Formula: D₃C(CD₂)₁₄CD₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 15716-08-2
EINECS: 208-878-9
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
- 100 mg PROOCILDLM-203-0.1
Codice articolo fornitore: CILDLM-203-0.1
Codice articolo locale: PROOCILDLM-203-0.1
Bottiglia di vetro 5 g PROOCIL-DLM-203-5 Blocked
Codice articolo fornitore: CIL-DLM-203-5
Codice articolo locale: PROOCIL-DLM-203-5
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità