Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate ca 43% Rh
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₈H₁₂O₈Rh₂·2H₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 29998-99-0
EINECS: 240-084-8
Appearance Green Powder
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 250 mg ACRO197612500
Codice articolo fornitore: 197612500
Codice articolo locale: ACRO197612500
Bottiglia di vetro 1 g ACRO197610010
Codice articolo fornitore: 197610010
Codice articolo locale: ACRO197610010
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità