Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Rhodium(II) acetate dimer ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 46.2%, Premion®
Fornitore: Alfa Aesar
Cyclopropanation of alkenes
Formula: C₈H₁₂O₈Rh₂
Peso molecolare: 441,987 g/mol
Punto di fusione: 205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003538
CAS Number: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 0,25 g 10560.01
Codice articolo fornitore: 10560.01
Codice articolo locale: ALFA10560.01
Bottiglia di vetro 1 g 10560.03
Codice articolo fornitore: 10560.03
Codice articolo locale: ALFA10560.03
Bottiglia di vetro 5 g 10560.06
Codice articolo fornitore: 10560.06
Codice articolo locale: ALFA10560.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 205°
Peso formula 441.99
CAS No. 15956-28-2
Purezza 99.99%
Solubilità Slightly soluble in ethanol
Forma fisica Powder
Odore/Profumo Odourless
Formula molecolare C8H12O8Rh2
N. MDL MFCD00003538
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità