Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), anidro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO268632500EA
286
EUR
ACRO268632500
ACRO268630010
ACRO268630050
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), anidro
Rhodium(II) acetate dimer
Formula:
C₈H₁₂O₈Rh₂ Peso molecolare: 441,987 g/mol Punto di fusione: 205 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003538 CAS Number: 15956-28-2 EINECS: 240-084-8 |
Appearance | Green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 46 % (Rh) |