Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Di-n-octyl phthalate
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Formula: C₂₄H₃₈O₄
Peso molecolare: 390,56 g/mol
MDL Number: MFCD00015292
CAS Number: 117-84-0
EINECS: 204-214-7
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 mg PROOU-DMP-020
Codice articolo fornitore: U-DMP-020
Codice articolo locale: PROOU-DMP-020
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità