Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: C₂₆H₄₂O₄
Peso molecolare: 418,62
Densità: 0,97
Flash Pt: 216 °C (421 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 84-76-4
EINECS: 201-560-0
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
- 10 g A12871.09
Codice articolo fornitore: A12871.09
Codice articolo locale: ALFAA12871.09
Bottiglia di vetro 50 g A12871.18
Codice articolo fornitore: A12871.18
Codice articolo locale: ALFAA12871.18
- 250 g A12871.30
Codice articolo fornitore: A12871.30
Codice articolo locale: ALFAA12871.30
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 418.62
CAS No. 84-76-4
Purezza 98%
Punto di infiammabilità 216°(421°F)
Formula molecolare C26H42O4
Riferimento Beilstein 1916263
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità