Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Dinonyl phthalate mixture of isomers ≥97%
Fornitore: Acros Organics
ACRO408771000 ACRO408770250
Dinonyl phthalate mixture of isomers ≥97%
Formula: C₂₆H₄₂O₄
Punto di ebollizione: 279…287 °C (760 mmHg)
Densità: 0,97
Flash Pt: 216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036237
CAS Number: 84-76-4
EINECS: 201-560-0
ADR: 9,III
Order Now
Appearance Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % (sum of isomers)
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità