Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Diisopropyl phthalate
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Formula: C₁₄H₁₈O₄
MDL Number: MFCD00053717
CAS Number: 605-45-8
EINECS: 210-086-3
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 mg PROOU-DMP-014
Codice articolo fornitore: U-DMP-014
Codice articolo locale: PROOU-DMP-014
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità