Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck Millipore
Pericolo
Formula: C₂H₅NO
Peso molecolare: 59,07
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002124
CAS Number: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III
Solubility 185 g/l (25 °C)
Molar Mass 59.07 g/mol
Boiling Point 115 °C
Vapor Pressure 13 hPa (25 °C)
Flash Point 40 °C
Explosion Limit 4.2 - 50 %(V)
Density 0.969 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
bottiglia in vetro 250 ml 8.41085.0250
Codice articolo fornitore: 8.41085.0250
Codice articolo locale: MERC8.41085.0250
bottiglia in vetro 50 ml 8.41085.0050
Codice articolo fornitore: 8.41085.0050
Codice articolo locale: MERC8.41085.0050
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità