Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Laboratory glass cleaner, deconex® 20 NS-x
Fornitore: Borer Chemie
Liquid, alkaline cleaning concentrate for manual and automated cleaning of laboratory glassware und reusable laboratory material.
  • Rinsable without residues and guarantees therefore consistent and error-free results
  • With a broad cleaning spectrum and excellent results even at low concentrations
  • High cleaning performance due to excellent swelling and dispersing capabilities
  • For a residue-free and non-foaming cleaning of delicate items
  • Suitable for soaking baths, ultrasonic devices and cleaning in washing machines
  • surfactant-free, no release of surfactants into waste water
  • EDTA-, NTA- and chlorine-free
  • Rinsing with an acidic deconex® cleaner is recommended as the completion of the automated cleaning process
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
deconex® 20 NS-x 1 kg DECO519100.00-F10W
Codice articolo fornitore: 519100.00-F10W
Codice articolo locale: DECO519100.00-F10W
deconex® 20 NS-x 10 kg DECO519100.00-K10W
Codice articolo fornitore: 519100.00-K10W
Codice articolo locale: DECO519100.00-K10W
deconex® 20 NS-x 5 kg DECO519100.00-KK5W
Codice articolo fornitore: 519100.00-KK5W
Codice articolo locale: DECO519100.00-KK5W
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità