Stampa…
2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L13783.03EA 61.8 EUR
L13783.03 L13783.06
2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
2,4-Diaminoquinazoline
Formula: C₈H₈N₄
Peso molecolare: 160,18 g/mol
Punto di fusione: 254…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236032
CAS Number: 1899-48-5