Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0386.01
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formula: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
Peso molecolare: 239,66
MDL Number: MFCD00051734
CAS Number: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7
Order Now
Ordine
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità