Thiophene-2-ethylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A10920.14EA
457
EUR
A10920.14
A10920.03
A10920.06
Thiophene-2-ethylamine 98%
Thiophene-2-ethylamine
Formula:
C₆H₉NS Peso molecolare: 127,21 g/mol Punto di ebollizione: 201 °C Densità: 1,087 Flash Pt: 87 °C (188 °F) |
MDL Number:
MFCD00051495 CAS Number: 30433-91-1 EINECS: 250-196-9 ADR: 8,III |