Stampa…
Thiophene-2-ethylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO354270050EA 108 EUR
ACRO354270050 ACRO354270010
Thiophene-2-ethylamine 98%
Thiophene-2-ethylamine
Formula: C₆H₉NS
Peso molecolare: 127,21 g/mol
Punto di ebollizione: 103…105 °C (15 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051495
CAS Number: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %