Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₅H₂BrNS
Peso molecolare: 188,05
Punto di fusione: 46…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068173
CAS Number: 18791-98-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g L09328.03
Codice articolo fornitore: L09328.03
Codice articolo locale: ALFAL09328.03
250 mg L09328.MD
Codice articolo fornitore: L09328.MD
Codice articolo locale: ALFAL09328.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 46-51°
Peso formula 188.05
CAS No. 18791-98-5
Purezza 97%
Formula molecolare C5H2BrNS
N. MDL MFCD00068173
N. ONU 3439
Riferimento Beilstein 1363930
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità