Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26805.MEEA 106 EUR
H26805.ME
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Peso molecolare: 225,56 g/mol
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862658
CAS Number: 280566-45-2
EINECS: None