Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Appearance: Off-white to light yellow Powder or granules and/or chunks
Formula: C5H4NNaOS.nH2O
Peso molecolare: 149,14 g/mol (anhy)
Punto di fusione: >260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151244
CAS Number: 207511-13-5
EINECS: 223-296-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Appearance Off-white to light yellow Powder or granules and/or chunks
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 25 g ACRO255380250
Codice articolo fornitore: 255380250
Codice articolo locale: ACRO255380250
Bottiglia di vetro 5 g ACRO255380050
Codice articolo fornitore: 255380050
Codice articolo locale: ACRO255380050
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità