Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₅H₅NOS
Peso molecolare: 127,17
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006196
CAS Number: 1121-31-9
EINECS: 214-329-4
Appearance grey-green Powder or crystals or chunks
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 5 g ACRO182670050
Codice articolo fornitore: 182670050
Codice articolo locale: ACRO182670050
Bottiglia di vetro 1 g ACRO182670010
Codice articolo fornitore: 182670010
Codice articolo locale: ACRO182670010
Glass bottle 25 g ACRO182670250
Codice articolo fornitore: 182670250
Codice articolo locale: ACRO182670250
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità