2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO379420010EA
32.2
EUR
ACRO379420010
ACRO379420050
2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Formula:
C₅H₃Cl₂NO Peso molecolare: 163,99 g/mol Punto di fusione: 134…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00130246 CAS Number: 2587-00-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to cream to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 142 °C |
GC | ≥97.5 % |