Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide ≥95%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₅H₂ClFN₂O₃
Peso molecolare: 192,53
Punto di fusione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039346
CAS Number: 101664-56-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g L20025.03
Codice articolo fornitore: L20025.03
Codice articolo locale: ALFAL20025.03
250 mg L20025.MD
Codice articolo fornitore: L20025.MD
Codice articolo locale: ALFAL20025.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 176-178°
Peso formula 192.53
CAS No. 101664-56-6
Purezza 95%
Formula molecolare C5H2ClFN2O3
N. MDL MFCD04039346
N. ONU 2811
Riferimento Beilstein 4429477
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità