Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
3-Bromopyridine-N-oxide ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: C₅H₄BrNO
Punto di fusione: 30…40 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD01646056
CAS Number: 2402-97-3
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H25940.03
Codice articolo fornitore: H25940.03
Codice articolo locale: ALFAH25940.03
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 30-40°
Peso formula 174.00
CAS No. 2402-97-3
Purezza 97%
Punto di infiammabilità >110°(230°F)
Punto di ebollizione 130°/2mm
Formula molecolare C5H4BrNO
N. MDL MFCD01646056
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità