Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
3,5-Dibromopyridine-N-oxide ≥97%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO379480010 ACRO379480050
3,5-Dibromopyridine-N-oxide ≥97%
Formula: C₅H₃Br₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160750
CAS Number: 2402-99-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134°C to 144°C
GC ≥96.0 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità