Cobalt disilicide ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
13115.22EA
193
EUR
13115.22
13115.14
Cobalt disilicide ≥99% (metals basis)
Cobalt disilicide
Formula:
CoSi₂ Peso molecolare: 115,11 g/mol Punto di fusione: 1277 °C Densità: 5,30 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016021 CAS Number: 12017-12-8 EINECS: 234-616-8 |