Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: B₂F₈Ni·6H₂O
Peso molecolare: 340,394 g/mol
Densità: 1,5
MDL Number: MFCD00016249
CAS Number: 15684-36-3
EINECS: 238-753-4
ADR: ,
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 g 53108.22
Codice articolo fornitore: 53108.22
Codice articolo locale: ALFA53108.22
500 g 53108.36
Codice articolo fornitore: 53108.36
Codice articolo locale: ALFA53108.36
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Densità 1.5
Sensibilità Hygroscopic
Peso formula 340.40 (232.30anhy)
CAS No. 15684-36-3
Forma fisica Lump
Odore/Profumo Odourless
N. MDL MFCD00016249
N. ONU 3077
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità