Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate ≥99%
Fornitore: Acros Organics
Pericolo
ACRO358730100 ACRO358730250
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate ≥99%
Formula: B₂F₈Ni·6H₂O
Peso molecolare: 340,394 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016249
CAS Number: 15684-36-3
EINECS: 238-753-4
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Appearance Blue-green Powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità