Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Trimanganese diphosphide ≥99% (metals basis)
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: Mn₃P₂
Peso molecolare: 226,75
Punto di fusione: 1095 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064736
CAS Number: 12263-33-1
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 g 14020.09
Codice articolo fornitore: 14020.09
Codice articolo locale: ALFA14020.09
2 g 14020.04
Codice articolo fornitore: 14020.04
Codice articolo locale: ALFA14020.04
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 1095°
Peso formula 226.75
CAS No. 12263-33-1
Purezza 99%
Forma fisica -100 Mesh Powder
Odore/Profumo Odourless
Formula molecolare Mn3P2 (mixture of MnP & Mn2P)
N. MDL MFCD00064736
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità